Få mere at vide
(4-Thien-3-ylphenyl)methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10307264
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10307264 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10307264 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48713DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Thien-3-ylphenyl)methylamine
CAS 876317-18-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H11NS
MDL nummer MFCD08271959
Mængde 1 g
Synonym 4-thien-3-ylphenyl methylamine, 4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-3-thienyl, 1-4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 4-thien-3-yl benzylamine, 4-thiophen-3-yl benzylamine, 4-3-thienyl phenyl methylamine, 4-thiophen-3-ylphenyl methanamine, 4-thien-3-yl phenyl methylamine
InChI nøgle QTXFTOUAVPVJMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSC=C2
IUPAC navn (4-thiophen-3-ylphenyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 189.276
PubChem CID 18525830
Formel vægt 189.28
Procent renhed 97%