Få mere at vide
(4-Thien-3-ylphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (4-Thien-3-ylphenyl)methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol |
| Formel vægt | 190.27 |
| Procent renhed | 97% |