Få mere at vide
4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15229686 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15229686 5 g 5g
15219686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229686 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 29886-64-4
Molekylær formel C11H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.25
InChI nøgle FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC navn 4-thiophen-3-ylbenzoic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Thien-3-yl)benzoic acid
Smeltepunkt 281.0°C to 283.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 204.25
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.