Få mere at vide
(4-thien-2-ylphenyl)methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10630315
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10630315 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10493013 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10112884 5 g Ravglasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10630315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 81443-44-9
Molekylær formel C11H10OS
Molekylvægt (g/mol) 190.26
InChI nøgle KHZSWSHUIYOMSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylphenyl methanol, 4-thiophen-2-yl phenyl methanol, thiophene,2-4-methylphenyl, benzenemethanol, 4-2-thienyl, 4-thien-2-yl-phenyl methanol, pubchem24308, 4-2-thienyl benzyl alcohol, 4-thien-2-yl benzyl alcohol, 4-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 2795254
IUPAC navn (4-thiophen-2-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-thien-2-ylphenyl)methanol
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.26
Procent renhed 97%