Få mere at vide
4-(thien-2-ylmethyl)benzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595184
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10595184 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10256004 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595184 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70663CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1112459-82-1
Molekylær formel C12H14ClNS
Molekylvægt (g/mol) 239.761
MDL nummer MFCD12198118
InChI nøgle BRDMSBXGZSSVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-2-thienylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-thien-2-ylmethyl phenyl methylamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811053
IUPAC navn [4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Thien-2-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 239.77
Procent renhed 97%