Få mere at vide
[4-(tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10360774 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10597684 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360774 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. CC52413CB
Kemiske identifikatorer
CAS 864266-61-5
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.273
MDL nummer MFCD09064967
InChI nøgle QPNQGXQLNABWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzylamine, 4-4-aminomethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy
PubChem CID 24229525
IUPAC navn [4-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanamin
SMIL C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.27
Procent renhed 97%