Få mere at vide
[4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356775
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11356775 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10794014 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356775 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52409DE
Kemiske identifikatorer
CAS 892501-95-0
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.257
MDL nummer MFCD09064965
InChI nøgle VFZJVDCLRTTYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229523
IUPAC navn [4-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
SMIL C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%