Få mere at vide
4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10632515 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10215674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52404CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 215460-40-5
Molekylær formel C12H14O3
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD09064964
InChI nøgle SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 15034751
IUPAC navn 4-(oxan-4-yloxy)benzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.