missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-tert-Octylphenol Monoethoxylate-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Octylphenol Monoethoxylate-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1 |
| Formel vægt | 256.2134 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?