CAS RN 1173019-48-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-tert-Octylphenol Monoethoxylate-13C6, TRC
CAS: 1173019-48-1 Molekylær formel: 13C6 C10 H26 O2 Molekylvægt (g/mol): 256.33 Synonym: 4-tert-Octylphenol-mono-ethoxylate 13C6,4-tert-Octylphenol monoethoxylate (ring 13C6),Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6]-,Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6]- IUPAC navn: 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl]oxyethanol SMIL: CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCO)[13cH][13cH]1