Få mere at vide
4-tert-butylphenoxyeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11498866
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498866 5 g 5g
11408876 25 g 25g
11418876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17017.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1798-04-5 | C12H16O3 | 208,257 g/mol
Anvendes som reagens til TAC beskyttende gruppe i nukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som et reagens til TAC beskyttende gruppe i nukleosider.
Opløselighed
Svært opløselig (0,56 g/L) (°25 C), Beregnet.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1798-04-5
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.257
MDL nummer MFCD00021758
InChI nøgle FBIGAJNVRFKBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenoxyacetic acid, 4-tert-butylphenoxy acetic acid, 4-tert-butyl-phenoxy-acetic acid, 2-4-tert-butylphenoxy acetic acid, p-tert-butylphenoxy acetic acid, p-t-butylphenoxyacetic acid, 2-4-tert-butyl phenoxy acetic acid, acetic acid, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy, acetic acid, 2-4-1,1-dimethylethyl phenoxy
PubChem CID 15718
IUPAC navn 2-(4-tert-butylphenoxy)eddikesyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenoxyacetic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig (0,56g/L) (25 °C), kalkulator.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.