Få mere at vide
4-tert-Butylphenoxyacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11408876
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11408876
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17017.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1798-04-5 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
Anvendes som reagens til TAC beskyttende gruppe i nukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som et reagens til TAC beskyttende gruppe i nukleosider.
Opløselighed
Svært opløselig (0,56 g/L) (°25 C), Beregnet.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1798-04-5
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.257
MDL nummer MFCD00021758
InChI nøgle FBIGAJNVRFKBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenoxyacetic acid, 4-tert-butylphenoxy acetic acid, 4-tert-butyl-phenoxy-acetic acid, 2-4-tert-butylphenoxy acetic acid, p-tert-butylphenoxy acetic acid, p-t-butylphenoxyacetic acid, 2-4-tert-butyl phenoxy acetic acid, acetic acid, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy, acetic acid, 2-4-1,1-dimethylethyl phenoxy
PubChem CID 15718
IUPAC navn 2-(4-tert-butylphenoxy)eddikesyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenoxyacetic acid
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (0.56g/L) (25°C),Calc.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%