Få mere at vide
4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10028189 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10028189 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10028189 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428170010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
CAS 120743-99-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9570g/mL
Kogepunkt 224°C to 226°C
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H20O2Si
MDL nummer MFCD05865174
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.957
Synonym 4-t-butyldimethylsilyloxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsilyloxy benzaldehyde, 4-t-butyldimethylsilyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzaldehyde, 4-tert-butyldimethylsiloxy benzaldehyde, acmc-209a8a
InChI nøgle XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC navn 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 236.39
PubChem CID 10879133
Formel vægt 236.39
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.