Få mere at vide
4-tert-butylcyclohexanol, 99%, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10409210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10409210 250 g Plastflaske 250g
10090580 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10409210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107902500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-52-2 | C10H20O | 156,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-52-2
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
InChI nøgle CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
PubChem CID 7391
IUPAC navn 4-tert-butylcyclohexan-1-ol
SMIL CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcyclohexanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60,0 °C til 69,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 224,0 °C
Flammepunkt 200 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H10OH
Brydningsindeks 1.447
Mængde 250 g
Beilstein 06, I, 18
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <1 g/L vand (20 c)
Viskositet 8,68 mPa (80 °C)
Formel vægt 156.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller granulat