Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylcyclohexanol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 60,0 °C til 69,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 224,0 °C |
| Flammepunkt | 200 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Show More |