Få mere at vide
4-tert-Butylcalix[4]arene, 99%
Artikelnummer. 11447074
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447074 25 g 25g
11437074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21515.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60705-62-6 | C44H56O4 | 648.93 g/mol
Det bruges som udgangsmateriale til yderligere derivatisering, herunder halogenering, acylering og diazokobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som udgangsmateriale til yderligere
derivatisering, herunder halogenering, acylering og diazokobling.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, benzen, toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60705-62-6
Molekylær formel C44H56O4
Molekylvægt (g/mol) 648.93
MDL nummer MFCD00066280
InChI nøgle NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcalix 4 arene, tetra-tert-butyl tetrahydroxy calix 4 arene, 5,11,17,23-tetra-t-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix-4-arene, 4-t-butylcalix 4 arene, tetratert-butyl ? tetrol, p-tert-butylcalix 4 arene, 4-tert-butylcalix 4 arene 5g, ethyl 2-5,11,17,23-tetra tert-butyl-26,27,28-tris 2-ethoxy-2-oxyethoxy pentacyclo 19.3.1.1∼3,7∼.1∼9,13∼.1∼15,19∼ octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15,17,
PubChem CID 335377
IUPAC navn 5,11,17,23-tetra-tert-butylpentacyclo[19.3.1.13,7.19,13.1115,19]octacosa-1 (25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaen-25,26,27,28-tetrol
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(C2)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcalix[4]arene
Smeltepunkt 339°C to 344°C
Mængde 25 g
Beilstein 2033965
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,benzene,toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 648.93
Procent renhed 99%