Få mere at vide
4-tert-Butylcalix[4]arene, 99%
Artikelnummer. 10733465 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10733465 5 g 5g
10668391 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733465 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60705-62-6 | C44H56O4 | 648.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60705-62-6
Molekylær formel C44H56O4
Molekylvægt (g/mol) 648.93
MDL nummer MFCD00066280
InChI nøgle NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcalix 4 arene, tetra-tert-butyl tetrahydroxy calix 4 arene, 5,11,17,23-tetra-t-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix-4-arene, 4-t-butylcalix 4 arene, tetratert-butyl ? tetrol, p-tert-butylcalix 4 arene, 4-tert-butylcalix 4 arene 5g, ethyl 2-5,11,17,23-tetra tert-butyl-26,27,28-tris 2-ethoxy-2-oxyethoxy pentacyclo 19.3.1.1∼3,7∼.1∼9,13∼.1∼15,19∼ octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15,17,
PubChem CID 335377
IUPAC navn 5,11,17,23-tetra-tert-butylpentacyclo[19.3.1.13,7.19,13.1115,19]octacosa-1 (25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaen-25,26,27,28-tetrol
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(C2)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylcalix[4]arene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 06, IV, 7858
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
Formel vægt 648.92
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager