Få mere at vide
4-tert-butylbenzophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butylbenzophenone |
| Smeltepunkt | 38 °C til 42 °C |
| Kogepunkt | 168 °C til 170 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | 150 °C (302 °F) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2100075 |
| Formel vægt | 238.32 |
| Procent renhed | 98% |