Få mere at vide
4-tert-butylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30134952
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30134952 2.5 g 2.5g
17934225 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6905052.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943-27-1
Molekylær formel C12 H16 O
Molekylvægt (g/mol) 176.25
Synonym 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Imp. B (EP)
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Formel vægt 176.1201