Få mere at vide
4'-tert-butylacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11490174
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490174 1 g 1g
11400184 5 g 5g
11410184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13615.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 943-27-1 | C12H16O | 176,259 g/mol
4'-tert-butylacetophenon anvendes til syntese af 2-pyridonderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-′tert-butylacetophenon anvendes til syntese af 2-pyridonderivater.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943-27-1
Molekylær formel C12H16O
Molekylvægt (g/mol) 176.259
MDL nummer MFCD00017256
InChI nøgle UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-tert-Butylacetophenone
Smeltepunkt 17 °C til 18 °C (dimorf)
Tæthed 0.964
Kogepunkt 107 °C til 108 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 176.26
Procent renhed 98%