Få mere at vide
4'-tert-butylacetophenon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-tert-Butylacetophenone |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 17,0 °C til 18,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Kogepunkt | 107,0 °C til 108,0 °C (5,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 29 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |