Få mere at vide
4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO/c1-9-8-12(14(3,4)5)13(16)10(2)11(9)6-7-15/h8,16H,6H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 217.1467 |