Få mere at vide
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol, 97%
Artikelnummer. 15448889
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448889 25 g 25g
15438889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15448889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08670.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4097-49-8 | C10H12N2O5 | 240,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4097-49-8
Molekylær formel C10H12N2O5
Molekylvægt (g/mol) 240.22
MDL nummer MFCD00051969
InChI nøgle NJBDTWSOYUZQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-tert-butylphenol, unii-m5s512rl03, phenol, 4-1,1-dimethylethyl-2,6-dinitro, 2,6-dinitro-p-tert-butyl phenol, phenol, 4-tert-butyl-2,6-dinitro, acmc-1am7s, 2,6-dinitro-4-t-butylphenol, 4-t-butyl-2,6-dinitrophenol
PubChem CID 20042
IUPAC navn 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
Smeltepunkt 93 °C til 95 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1986466
Formel vægt 240.22
Procent renhed 97%