Få mere at vide
4-Sulfonamidophenylhydrazin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11440471
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440471 50 g 50g
11420471 2.5 g 2.5g
11430471 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440471 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20015.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17852-52-7 | C6H10ClN3O2S | 223,675 g/mol
Det er et potentielt nyttigt mellemprodukt i produktionen af Celebrex, et antiinflammatorisk lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et potentielt nyttigt mellemprodukt
i produktionen af Celebrex, et antiinflammatorisk lægemiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17852-52-7
Molekylær formel C6H10ClN3O2S
Molekylvægt (g/mol) 223.675
MDL nummer MFCD00052262
InChI nøgle IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzensulfonamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Sulfonamidophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt 217 °C til 219 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 223.68
Procent renhed 97%