Få mere at vide
4-Sulfobenzoisk syre monokaliumsalt, 95%
Artikelnummer. 11494017
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494017 250 g 250g
11484017 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19432.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5399-63-3 | C7H5KO5S | 240,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5399-63-3
Molekylær formel C7H5KO5S
Molekylvægt (g/mol) 240.27
MDL nummer MFCD00007509
InChI nøgle PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 4-sulfo-, monopotassium salt, 4-sulfobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulphobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulfobenzoicacidmonopotassiumsalt, potassium hydrogen 4-sulphonatobenzoate, p-sulphobenzoic acid, monopotassium salt, potassium 4-sulphobenzoate, benzoic acid, 4-sulfo-, potassium salt 1:1, potassium 4-sulfobenzoate, p-potassiooxysulfonyl benzoic acid
PubChem CID 23670833
IUPAC navn kalium;4-sulfobenzoat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Sulfobenzoic acid monopotassium salt
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 240.28
Procent renhed 95%