Få mere at vide
4-Sulfamidobenzoylchlorid DMF-kompleks, 95 %
Artikelnummer. 11354995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354995 5 g 5g
11344995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18428.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 1172493-99-0 | C10H13ClN2O4S | 292,73 g/mol
Det blev brugt i opdagelsen af 2-phenyl-3-sulfonylphenyl-indol-derivater som en ny klasse af selektive COX-2-inhibitorer og i syntesen og biologisk evaluering af substituerede 2-sulfonyl-phenyl-3-phenyl-indoler: en ny serie af selektive COX-2-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det blev brugt i opdagelsen af 2-phenyl-3-sulfonylphenyl-indol-derivater som en ny klasse af selektive COX-2-inhibitorer og i syntesen og biologisk evaluering af substituerede 2-sulfonyl-phenyl-3-phenyl-indoler: en ny serie af selektive COX-2-hæmmere.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, stærke baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1172493-99-0
Molekylær formel C10H13ClN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 292.73
MDL nummer MFCD02094019
InChI nøgle CRGFLVSVHAHYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-sulfamidobenzoyl chloride dmf complex, 4-sulfamoylbenzoyl chloride; dimethylformamide, 4-sulphamido benzoyl chloride dmf complex, 4-aminosulfonyl benzoyl chloride dmf complex, 4-chlorocarbonyl benzenesulphonamide dmf complex
PubChem CID 44119145
SMIL CN(C)C=O.NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Sulfamidobenzoyl chloride DMF complex
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
IUPAC navn N,N-dimethylformamid;4-sulfamoylbenzoylchlorid
Formel vægt 292.74
Procent renhed 95%