Få mere at vide
4-(Pyrrolidin-1-sulfonyl)-benzensulfonylchlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10410584
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10410584 10 g 10g
10653793 250 mg 250mg
10733253 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10410584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00517EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 165669-32-9
Molekylær formel C10H12ClNO4S2
Molekylvægt (g/mol) 309.779
InChI nøgle ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779793
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzensulfonylchlorid
SMIL C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 309.79
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk