Få mere at vide
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10527474 250 mg 250mg
10074243 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55604CB
Kemiske identifikatorer
CAS 650628-72-1
Molekylær formel C12H15NO
Molekylvægt (g/mol) 189.258
MDL nummer MFCD07782421
InChI nøgle MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23090828
IUPAC navn 4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Formel vægt 189.26
Procent renhed 97%