Få mere at vide
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10633245 250 mg 250mg
10183224 1 g 1g
10336384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55614CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 142335-64-6
Molekylær formel C11H17N2
Molekylvægt (g/mol) 177.27
MDL nummer MFCD03724739
InChI nøgle SFEAIUCOZWDYMJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 4-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl aniline, 4-pyrrolidinyl-methyl aniline, cbi-bb zero/006543
PubChem CID 776852
IUPAC navn 4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin
SMIL NC1=CC=C(C[NH+]2CCCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.26