Få mere at vide
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 176.26 |