Få mere at vide
4-Pyrimidinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454377
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454377 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15454377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31754.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
CAS: 33581-98-5 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrimidinemethanol
CAS 33581-98-5
Smeltepunkt 75°C to 78°C
Molekylær formel C5H6N2O
MDL nummer MFCD03789625
Mængde 250 mg
Synonym 4-pyrimidinemethanol, 4-hydroxymethyl pyrimidine, pyrimidin-4-yl methanol, pyrimidin-4-yl-methanol, 4-pyrimidinylmethanol, pyrimidin-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl-1,3-diazine, pubchem9756, pyrimidine-4-methanol, 4-pyrimidylmethyl alcohol
InChI nøgle OEYVFRVNVPKHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CN=C1CO
IUPAC navn pyrimidin-4-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 110.116
PubChem CID 12933341
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%