Få mere at vide
(4-pyrimidin-2-ylphenyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550944
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10550944 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10536714 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56209DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 100806-78-8
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
MDL nummer MFCD09064975
InChI nøgle NUNFHGGALVZZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,4-2-pyrimidinyl, acmc-20dp6c, 4-2-pyrimidinyl benzenemethanol, 4-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 15597455
IUPAC navn (4-pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 95%