Få mere at vide
4-pyrimidin-2-ylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602305
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602305 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10461884 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56201DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 199678-12-1
Molekylær formel C11H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.197
MDL nummer MFCD01318668
InChI nøgle WNDAEOTYLPWXPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 4-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl-9ci, akos bar-2339, pubchem15861, acmc-1c8kl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoicacid
PubChem CID 1514324
IUPAC navn 4-pyrimidin-2-ylbenzoesyre
SMIL C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.2
Procent renhed 97%