Få mere at vide
4-pyrimidin-2-ylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10701684
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701684 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10051924 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56204DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77232-38-3
Molekylær formel C11H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 184.20
MDL nummer MFCD08056282
InChI nøgle JUYLMPWKVWDXBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12703722
SMIL O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl
IUPAC navn 4-pyrimidin-2-ylbenzaldehyd
Formel vægt 184.2
Procent renhed 95%