Få mere at vide
4-Pyridoxolactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridoxolactone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c1-4-7(10)6-5(2-9-4)3-12-8(6)11/h2,10H,3H2,1H3 |
| Formel vægt | 165.0426 |