CAS RN 4753-19-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Pyridoxolactone, TRC
CAS: 4753-19-9 Molekylær formel: C8H7NO3 Molekylvægt (g/mol): 165.15 Synonym: 4-Pyridoxic Acid Lactone,beta-Pyracin,beta-Pyracine,3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid gamma-Lactone,3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-isonicotinic Acid gamma-Lactone,7-Hydroxy-6-methyl-furo[3,4-c]pyridin-1(3H)-one IUPAC navn: 7-hydroxy-6-methyl-3H-furo[3,4-c]pyridin-1-one SMIL: Cc1ncc2COC(=O)c2c1O