Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridinepropanol |
| Smeltepunkt | 35,0 °C til 39,0 °C |
| Kogepunkt | 289,0 °C |
| Flammepunkt | 113 °C |
| MDL nummer | MFCD00047457 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 137.81 |