Få mere at vide
4-Pyridinmethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487706
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487706 100 g 100g
11477706 25 g 25g
11497706 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14698.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 586-95-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-95-8
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006442
InChI nøgle PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
PubChem CID 11472
SMIL OCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridinemethanol
Smeltepunkt 53°C to 55°C
Kogepunkt 141°C (12 mmHg)
Flammepunkt 148°C (298°F)
Mængde 100 g
Beilstein 107850
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn pyridin-4-ylmethanol
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%