Få mere at vide
4-Pyridincarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275420 25 g Glasflaske 25g
10523504 100 g Glasflaske 100g
10163470 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-85-5
Molekylær formel C6H5NO
Molekylvægt (g/mol) 107.11
MDL nummer MFCD00006425
InChI nøgle BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC navn pyridin-4-carbaldehyd
SMIL C1=CN=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1380g/mL
Kogepunkt 77.0°C to 78.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)COH
Brydningsindeks 1.5420 to 1.5450
Mængde 25 g
Fieser 11,448
Specifik vægtfylde 1.138
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,acetone,toluene
Formel vægt 107.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.