Få mere at vide
[4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10539223
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539223 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10367644 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10539223 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 194017-70-4
Molekylær formel C12H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 201.23
MDL nummer MFCD08690278
InChI nøgle ZDTXOQRCIVCMLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-2-yloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yloxy phenyl methanol, 4-2-pyridyloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl, 2-4-hydroxymethylphenoxy pyridine, 4-2-pyridyloxy phenyl methan-1-ol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanol
PubChem CID 17859715
SMIL OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (4-pyridin-2-yloxyphenyl)methanol
Formel vægt 201.22
Procent renhed 97%