Få mere at vide
4-(Pyrid-2-yloxy)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748845
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10748845 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10083983 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48901CB
Kemiske identifikatorer
CAS 51363-00-9
Molekylær formel C12H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.21
MDL nummer MFCD08435897
InChI nøgle GKSKQZLHPWBLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 4-2-pyridyloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy-benzoic acid, 4-pyridin-2-yl oxy benzoic acid
PubChem CID 22262052
IUPAC navn 4-pyridin-2-yloxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.21
Procent renhed 97%