Få mere at vide
4-(pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662325
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10662325 1 g 1g
10652325 250 mg 250mg
10092364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662325 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48904DA
Kemiske identifikatorer
CAS 194017-69-1
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
InChI nøgle DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
IUPAC navn 4-pyridin-2-yloxybenzaldehyd
SMIL C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde