Få mere at vide
4-(pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652325
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10652325 250 mg 250mg
10662325 1 g 1g
10092364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652325 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48904CB
Kemiske identifikatorer
CAS 194017-69-1
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
InChI nøgle DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
IUPAC navn 4-pyridin-2-yloxybenzaldehyd
SMIL C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.21
Procent renhed 97%