Få mere at vide
4-Piperazinoacetophenone, 94%
Artikelnummer. p-185342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10696552
Brand: Thermo Scientific Acros 159570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51639-48-6
Molekylær formel C12H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD00005962
InChI nøgle KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
IUPAC navn 1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperazinoacetophenone
Navn note 94%
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 107°C to 110°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 204.27
Procent renhed 94%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Piperazinoacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.