Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Phenylsemicarbazide, 98+%
Artikelnummer. 11364679
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364679 10 g 10g
11457256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364679 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B25578.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 537-47-3
Molekylær formel C7H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 151.169
MDL nummer MFCD00007590
InChI nøgle MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylsemicarbazide, n-phenylhydrazinecarboxamide, 3-amino-1-phenylurea, hydrazinecarboxamide, n-phenyl, anilinoformylhydrazine, unii-bpu96sx57a, semicarbazide, 4-phenyl, bpu96sx57a, hydrazinecarboxanilide, anilinocarbonylhydrazine
PubChem CID 10837
IUPAC navn 1-amino-3-phenylurea
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylsemicarbazide
Smeltepunkt 123°C to 125°C
Mængde 10 g
Beilstein 511107
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,7312
Formel vægt 151.17
Procent renhed ≥98%