Få mere at vide
4-Phenylbutyric Acid-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenylbutyric Acid-13C6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,9+1 |
| Formel vægt | 170.1039 |