CAS RN 1346602-38-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Phenylbutyric Acid-13C6, TRC
CAS: 1346602-38-7 Molekylær formel: C413C6H12O2 Molekylvægt (g/mol): 170.16 Synonym: Benzene-13C6-butanoic Acid,γ-Phenyl-13C6-butanoic Acid; SMIL: [H][13C]1=[13C](CCCC(O)=O)[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H]