Få mere at vide
4-phenylbutyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360847
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360847 10 g 10g
10317422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360847 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00409EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 61499-10-3
Molekylær formel C11H13NS
Molekylvægt (g/mol) 191.292
MDL nummer MFCD00052335
InChI nøgle CCBQOLFAKKAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, phenylbutyl isothiocyanate, ccris 3148, 1-isothiocyanato-4-phenylbutane, 4-phenylbutylisolthiocyanate, benzene, 4-isothiocyanatobutyl, 4-phenylbutanisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, 9ci
PubChem CID 124881
IUPAC navn 4-isothiocyanatobutylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylbutyl isothiocyanate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 191.3
Procent renhed 95%