Få mere at vide
4-Phenylazophenol, 98%
Artikelnummer. 11490668
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490668 25 g 25g
11480668 5 g 5g
11400678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25198.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
4-Phenylazophenol bruges til at lak, fedt, paraffinvoks, harpiks, sæbe slags farve. Det bruges i tryk/opløsningsmiddelbaseret skriveblæk. Det bruges til at give gennemsigtige metalliske effekter som guldimitation på metalliserede polyesterfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Phenylazophenol bruges til lak, fedt, paraffinvoks, harpiks, sæbe slags farve. Det bruges i tryk/opløsningsmiddelbaseret skriveblæk. Det bruges til at give gennemsigtige metalliske effekter som guldimitation på metalliserede polyesterfilm.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol, benzen og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1689-82-3
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.23
MDL nummer MFCD00002330
InChI nøgle JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyazobenzene, 4-phenylazophenol, 4-phenyldiazenyl phenol, solvent yellow 7, p-phenylazophenol, 4-phenylazo phenol, p-hydroxyazobenzene, organol yellow ap, c.i. solvent yellow 7, phenol, 4-phenylazo
PubChem CID 5354198
IUPAC navn 4-(phenylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylazophenol
Smeltepunkt 152 °C til 155 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, ethanol, benzen og ether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 198.23
Procent renhed 98%