Få mere at vide
4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Artikelnummer. 15373148 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15373148 5 g 5g
15343148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15373148 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171330050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1817-57-8
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.17
InChI nøgle UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
IUPAC navn 4-phenylbut-3-yn-2-one
SMIL CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 75 °C til 76 °C (1,1 hPa)
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Lineær formel C6H5C≡CCOCH3
Brydningsindeks 1.5762
Mængde 5 g
Beilstein 07,385
Specifik vægtfylde 0.99
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /